missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Versican Isoform V0 Biotinylated Antibody, R&D Systems™
Descripción
Versican Polyclonal specifically detects Versican in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Versican |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | P13611 |
| Alias de gen | Chondroitin sulfate proteoglycan 2WGN, Chondroitin sulfate proteoglycan core protein 2, CSPG2, CSPG2DKFZp686K06110, ERVR, GHAP, Glial hyaluronate-binding protein, Large fibroblast proteoglycan, PG-M, PG-MWGN1, VCAN, versican, versican core protein, versican proteoglycan |
| Símbolos de los genes | VCAN |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?