missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human VEGFR2/KDR/Flk-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | VEGFR2/KDR/Flk-1 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 89106 |
| Conjugado | R-PE |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P35968 |
| Alias de gen | CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, Flk1, Flk-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, KDR, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), KRD1, Ly73, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGF R2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2 |
| Símbolos de los genes | KDR |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?