missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VEGFR2/KDR/Flk-1 PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18700249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18700249 25 Tests 25 tests
18726996 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18700249 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB357P025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 91 publication

VEGFR2/KDR/Flk-1 Monoclonal specifically detects VEGFR2/KDR/Flk-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGFR2/KDR/Flk-1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 89106
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P35968
Alias de gen CD309, CD309 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, Fetal liver kinase 1, fetal liver kinase-1, Flk1, Flk-1, FLK1tyrosine kinase growth factor receptor, KDR, Kinase insert domain receptor, kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase), KRD1, Ly73, Protein-tyrosine kinase receptor flk-1, soluble VEGFR2, vascular endothelial growth factor receptor 2, VEGF R2, VEGFR, VEGFR2, VEGFR-2
Símbolos de los genes KDR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human VEGF R2/KDR/Flk-1 Ala20-Glu764 Accession # P35968
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3791
Especificidad de la prueba Detects human VEGF R2/KDR/Flk-1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) VEGF R1, rhVEGF R3 or recombinant mouse VEGF R2 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.