missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VEGF-C Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18728388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18728388 25 μg 25 microgramos
18724239 100 μg 100 microgramos
18721717 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18728388 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB752SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VEGF-C Monoclonal specifically detects VEGF-C in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VEGF-C
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 193208
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6FH59
Alias de gen Flt4 ligand, Flt4-L, vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein, VEGFC, VEGF-C, VRPFLT4 ligand DHM
Símbolos de los genes VEGFC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VEGF-C Thr103-Arg227 (Cys156Ser) Accession # Q6FH59
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7424
Especificidad de la prueba Detects human VEGF-C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, this antibody does not cross-react with recombinant human (rh) PDGF-AA, rhPDGF-BB, rhPlGF, rhVEGF 165 rhVEGF 206 rhVEGF-B 186 or rhVEGF-D.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.