Learn More
Invitrogen™ Human VEGF-B ELISA Kit
Código de producto. 17165269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165269 5 x 96 pruebas cada uno
17124793 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17165269
Marca: Invitrogen™ EH481RBX5
ELISA
Human VEGF-B quantitates human VEGF-B in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human VEGF-B.
Los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF) son una familia de factores de crecimiento estrechamente relacionados con un patrón conservado de ocho residuos de cisteína que comparten receptores comunes de VEGF. Los VEGF estimulan las células endoteliales, inducen la angiogénesis, fomentan la migración celular, aumentan la permeabilidad vascular e inhiben la apoptosis. VEGFB tiene similitudes estructurales con los VEGF y PIGF y con frecuencia se expresa conjuntamente con los VEGF. Hay dos isoformas cortadas alternativamente de VEGFB: VEGFB 167 y VEGFB 186. VEGFB 167, una proteína altamente básica de unión a la heparina, permanece con la célula o la matriz extracelular, mientras que VEGFB 186 se secreta fácilmente. VEGFB estimula la proliferación de células endoteliales. VEGFB se une al receptor de tirosina quinasa VEGFR1 (flt1) y no se une a VEGFR2. El factor B de crecimiento endotelial vascular se expresa ampliamente, pero es más abundante en el corazón, el músculo esquelético y el páncreas. Se ha sugerido que la expresión de VEGFB en los cánceres de mama primarios humanos se asocia con la metástasis en los ganglios linfáticos. Los genes que codifican VEGFB se han asignado al cromosoma 11q13.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Factor de crecimiento endotelial vascular B; VEGFB; VEGF-B; VEGFL; factor relacionado con VEGF; VRF
Intervalo del ensayo De 0,4 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,4 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49765
Símbolo de gen VEGFB
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo VEGFB
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min