Learn More
Invitrogen™ Human VEGF-B ELISA Kit
Descripción
Human VEGF-B quantitates human VEGF-B in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human VEGF-B.
Los factores de crecimiento endotelial vascular (VEGF) son una familia de factores de crecimiento estrechamente relacionados con un patrón conservado de ocho residuos de cisteína que comparten receptores comunes de VEGF. Los VEGF estimulan las células endoteliales, inducen la angiogénesis, fomentan la migración celular, aumentan la permeabilidad vascular e inhiben la apoptosis. VEGFB tiene similitudes estructurales con los VEGF y PIGF y con frecuencia se expresa conjuntamente con los VEGF. Hay dos isoformas cortadas alternativamente de VEGFB: VEGFB 167 y VEGFB 186. VEGFB 167, una proteína altamente básica de unión a la heparina, permanece con la célula o la matriz extracelular, mientras que VEGFB 186 se secreta fácilmente. VEGFB estimula la proliferación de células endoteliales. VEGFB se une al receptor de tirosina quinasa VEGFR1 (flt1) y no se une a VEGFR2. El factor B de crecimiento endotelial vascular se expresa ampliamente, pero es más abundante en el corazón, el músculo esquelético y el páncreas. Se ha sugerido que la expresión de VEGFB en los cánceres de mama primarios humanos se asocia con la metástasis en los ganglios linfáticos. Los genes que codifican VEGFB se han asignado al cromosoma 11q13.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Factor de crecimiento endotelial vascular B; VEGFB; VEGF-B; VEGFL; factor relacionado con VEGF; VRF |
| Intervalo del ensayo | De 0,4 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,4 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P49765 |
| Símbolo de gen | VEGFB |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |