missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VCAM-1/CD106 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18128850
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18128850 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18128850 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor BBA19

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 6 publications

VCAM-1/CD106 Polyclonal specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VCAM-1/CD106
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 dilution, Simple Western 20 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 dilution
Alias de gen CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Símbolos de los genes VCAM1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human VCAM-1
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7412
Especificidad de la prueba Detects VCAM-1/CD106 in Western blots. VCAM-1/CD106 has been screened using CHO cells transfected with cDNAs for ICAM-1 and VCAM-1.
Reconstitución Reconstitute in 0.5 mL of sterile water.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Serum
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.