missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human V1a Vasopressin R/AVPR1A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18740167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18740167 25 μg 25 microgramos
18783477 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18740167

Marca: R&D Systems MAB10932SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

V1a Vasopressin R/AVPR1A Monoclonal antibody specifically detects V1a Vasopressin R/AVPR1A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno V1a Vasopressin R/AVPR1A
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 612130
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
N.º de referencia del gen P37288
Alias de gen Antidiuretic hormone receptor 1a, arginine vasopressin receptor 1A, AVPR V1a, AVPR1, AVPR1A, SCCL vasopressin subtype 1a receptor, V1a vasopressin receptor, V1a VasopressinR, V1aR, V1-vascular vasopressin receptor AVPR1A, Vascular/hepatic-type arginine vasopressin receptor, vasopressin V1a receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human V1a Vasopressin R/AVPR1A, Accession # P37288
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 552
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.