missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human uPAR Alexa Fluor 350-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18782259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18782259 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18782259

Marca: R&D Systems FAB807U100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

uPAR Monoclonal specifically detects uPAR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno uPAR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 62022
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q03405
Alias de gen CD87, CD87 antigen, Monocyte activation antigen Mo3, plasminogen activator, urokinase receptor, PLAUR, uPAR, U-PAR, UPARurokinase plasminogen activator surface receptor, u-plasminogen activator receptor form 2, URKRMO3
Símbolos de los genes PLAUR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human uPAR Leu23-Arg303 Accession # Q03405
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5329
Especificidad de la prueba Detects human uPAR in direct ELISAs and Western blots. When used in a sandwich ELISA in combination with the biotinylated anti-human uPAR detection antibody (Catalog # BAF807), no significant cross-reactivity was observed with recombinant mouse uPAR.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.