Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ULBP-3 humana
Código de producto. 17834160
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17834160 10 × 96 pruebas paquete de 10
17125269 5 x 96 pruebas cada uno
17184783 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17834160
Marca: Invitrogen™ EH478RBX10
ELISA
La ULBP-3 humana cuantifica la ULBP-3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la ULBP-3 humana natural y recombinante.
La proteína 3 de unión UL16 (ULBP3) es un miembro extendido de la superfamilia MHC de clase I. No contiene el dominio alfa 3 y carece de un dominio transmembrana. ULBP3 se une y activa el receptor KLRK1/NKG2D y media la citotoxicidad natural de las células asesinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ALCAN-gamma; N2DL3; N2DL-3; ligando 3 de NKG2D; ligando 3 de NKG2D; NKG2DL3; RAET1N; transcripción 1 N temprana de ácido retinoico; proteína de unión a UL16 3; proteína 3 de unión a UL16; ULBP; ULBP 3; ULBP3
Intervalo del ensayo De 1,3 a 300 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 1,3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9BZM4
Símbolo de gen ULBP3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo ULBP3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min