Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para UCH-L1/PGP9.5 humana
Descripción
La UCH-L1/PGP9.5 humana cuantifica la UCH-L1/PGP9.5 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la UCH-L1/PGP9.5 humana natural y recombinante.
PGP9.5 (producto genético de proteínas 9.5, UCH-L1, PARK5) es una proteína específica de neurona, estructural e inmunológicamente distinta de la enolasa específica de neurona. PGP9.5 tiene un peso molecular de 27 kDa y se identificó por primera vez mediante PAGE bidimensional de alta resolución. PGP9.5 es un miembro de la familia 1 de la hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina (familia de la peptidasa C12) con un dominio de hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina. PGP9.5 es muy conocida por tener actividades de hidrolasa de ubiquitina y ligasa que hidrolizan pequeños aductos de C-terminal de ubiquitina para generar monómeros de ubiquitina. PGP9.5 está presente en neuronas y fibras nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central y periférico, en células neuroendocrinas, en segmentos de los túbulos renales, en espermatogonias y células de Leydig de los testículos, en óvulos y en algunas células de ambos cuerpo lúteo gestante y no gestante. La sobreexpresión de PGP9.5 conduce a cáncer de pulmón de células no pequeñas, mientras que la expresión disminuida conduce a la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Alzheimer. Dado que PGP9.5 está presente en inclusiones celulares, puede ser útil como marcador neuronal y en los estudios de trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AW822034; C88048; proteína 117 luminal de epidídimo; proteína Li 53 secretora de epidídimo; gad; distrofia axonal grácil; HEL-117; HEL-S-53; LOC100357806; proteína MGC133697; NDGOA; proteína 9,5 citoplasmática de neuronas; OTTHUMP00000218137; OTTHUMP00000218139; OTTHUMP00000218140; OTTHUMP00000218141; PARK5; PGP 9.5; PGP9.5; PGP95; producto genético proteico 9,5; R75593; ubiquitina carboxiterminal esterasa L1; ubiquitina carboxiterminal esterasa L1 (ubiquitina tiolesterasa); ubiquitina carboxiterminal isoenzima de hidrolasa L1; ubiquitina carboxiterminal hidrolasa L1; ubiquitina carboxiterminal hidrolasa L1; ubiquitina C-terminal hidrolasa; ubiquitina C-terminal hidrolasa 1; ubiquitina C-terminal hidrolasa L1; ubiquitina tiolesterasa L1; ubiquitina tiolesterasa; ubiquitina tiolesterasa L1; UCHL; UCHL1; UCH-L1; UCHL-1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P09936 |
| Símbolo de gen | Uchl1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |