Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para UCH-L1/PGP9.5 humana
Código de producto. 17154783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17154783 96 pruebas paquete de 96
17195259 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17154783
Marca: Invitrogen™ EH475RB
UCH-L1/PGP9 humano.
La UCH-L1/PGP9.5 humana cuantifica la UCH-L1/PGP9.5 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la UCH-L1/PGP9.5 humana natural y recombinante.
PGP9.5 (producto genético de proteínas 9.5, UCH-L1, PARK5) es una proteína específica de neurona, estructural e inmunológicamente distinta de la enolasa específica de neurona. PGP9.5 tiene un peso molecular de 27 kDa y se identificó por primera vez mediante PAGE bidimensional de alta resolución. PGP9.5 es un miembro de la familia 1 de la hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina (familia de la peptidasa C12) con un dominio de hidrolasa carboxi-terminal de ubiquitina. PGP9.5 es muy conocida por tener actividades de hidrolasa de ubiquitina y ligasa que hidrolizan pequeños aductos de C-terminal de ubiquitina para generar monómeros de ubiquitina. PGP9.5 está presente en neuronas y fibras nerviosas en todos los niveles del sistema nervioso central y periférico, en células neuroendocrinas, en segmentos de los túbulos renales, en espermatogonias y células de Leydig de los testículos, en óvulos y en algunas células de ambos cuerpo lúteo gestante y no gestante. La sobreexpresión de PGP9.5 conduce a cáncer de pulmón de células no pequeñas, mientras que la expresión disminuida conduce a la enfermedad de Huntington y la enfermedad de Alzheimer. Dado que PGP9.5 está presente en inclusiones celulares, puede ser útil como marcador neuronal y en los estudios de trastornos neurodegenerativos, como la enfermedad de Parkinson.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AW822034; C88048; proteína 117 luminal de epidídimo; proteína Li 53 secretora de epidídimo; gad; distrofia axonal grácil; HEL-117; HEL-S-53; LOC100357806; proteína MGC133697; NDGOA; proteína 9,5 citoplasmática de neuronas; OTTHUMP00000218137; OTTHUMP00000218139; OTTHUMP00000218140; OTTHUMP00000218141; PARK5; PGP 9.5; PGP9.5; PGP95; producto genético proteico 9,5; R75593; ubiquitina carboxiterminal esterasa L1; ubiquitina carboxiterminal esterasa L1 (ubiquitina tiolesterasa); ubiquitina carboxiterminal isoenzima de hidrolasa L1; ubiquitina carboxiterminal hidrolasa L1; ubiquitina carboxiterminal hidrolasa L1; ubiquitina C-terminal hidrolasa; ubiquitina C-terminal hidrolasa 1; ubiquitina C-terminal hidrolasa L1; ubiquitina tiolesterasa L1; ubiquitina tiolesterasa; ubiquitina tiolesterasa L1; UCHL; UCHL1; UCH-L1; UCHL-1
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P09936
Símbolo de gen Uchl1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo PGP9.5
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min