missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Ubiquitin Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18776968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18776968 25 μg 25 microlitros
18789828 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776968

Marca: R&D Systems MAB8595SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Ubiquitin Monoclonal specifically detects Ubiquitin in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Ubiquitin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1002A
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P0CG47
Alias de gen RPS27A, UBA52, UBB, UBB ubiquitin B, UBC
Símbolos de los genes UBB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Ubiquitin Accession # P0CG47
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6233
Especificidad de la prueba Detects human Ubiquitin in direct ELISAs
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.