missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human u-Plasminogen Activator/Urokinase DuoSet ELISA
Click to view available options
Conjugado:
Biotina
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human u-Plasminogen Activator/Urokinase DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human u-Plasminogen Activator/Urokinase.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Biotina |
| Intervalo del ensayo | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 5328 |
| Sinónimo | ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, u-PA, UPA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido