missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human u-Plasminogen Activator (uPA)/Urokinase Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18766997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18766997 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18766997 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF1310SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

u-Plasminogen Activator/Urokinase Polyclonal specifically detects u-Plasminogen Activator/Urokinase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno u-Plasminogen Activator/Urokinase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P00749
Alias de gen ATF, EC 3.4.21, EC 3.4.21.73, plasminogen activator, urokinase, PLAU, uPA, u-PA, uPlasminogen Activator, U-plasminogen activator, urinary, Urokinase, urokinase-type plasminogen activator
Símbolos de los genes PLAU
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human uPA Ser21-Leu432 Accession # P00749
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5328
Especificidad de la prueba Detects human u-Plasminogen Activator in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.