Learn More
R&D Systems™ Human TSLP DuoSet ELISA
Click to view available options
Formato:
15 placas de 96 pocillos
5 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
paquete de 5
Descripción
The Human TSLP DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TSLP.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Kit |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 31.20 to 2000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Formato | 15 placas de 96 pocillos |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 85480 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |