Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSG-6 humana
Código de producto. 17165259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165259 5 x 96 pruebas cada uno
17124783 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17165259
Marca: Invitrogen™ EH472RBX5
ELISA
Human TSG-6 quantitates human TSG-6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TSG-6.
El gen TSG6 se transcribe en fibroblastos normales y se activa mediante la unión de las citoquinas TNF alfa e IL-1 en los sitios AP-1 y NF-IL6 de su promotor. TSG-6 es una glicoproteína y un miembro de la familia de proteínas de unión al hialuronano, que incluye la proteína de unión al cartílago, la proteína del núcleo proteoglicano y el receptor de adhesión CD44. TSG-6 es altamente homólogo a CD44, especialmente en el dominio de unión al ácido hialurónico. TSG-6 se encuentra en células tratadas con TNF; su expresión se activa rápidamente mediante TNF alfa, IL-1 y lipopolisacárido en fibroblastos normales, células mononucleares de sangre periférica, células sinoviales y condrocitos. La presencia de TSG-6 en el líquido sinovial sugiere una posible función en la artritis reumatoide. TSG-6 forma un complejo estable con componentes del inhibidor de proteasa serina, inhibidor de la proteasa interalfa (I alfa I). TSG-6 potencia el efecto inhibidor de l alfa l en la actividad de proteasa de plasmina. A través de su efecto inhibidor cooperativo sobre la plasmina, TSG-6 y l alfa l pueden modular la red de proteasas e inhibir así la inflamación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de unión a hialuronato; proteína 6 inducida por TNF alfa; proteína 6 inducida por TNF alfa; TNFAIP6; Tnfip6; proteína del gen 6 estimulada por TNF; TSG6; TSG-6; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducible por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral, proteína 6 inducida por alfa; factor de necrosis tumoral, proteína 6 inducida por alfa; proteína del gen 6 inducible por factor de necrosis tumoral; proteína del gen 6 estimulada por factor de necrosis tumoral
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P98066
Símbolo de gen TNFAIP6
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TNFAIP6
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min