Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TSG-6 humana
Descripción
Human TSG-6 quantitates human TSG-6 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TSG-6.
El gen TSG6 se transcribe en fibroblastos normales y se activa mediante la unión de las citoquinas TNF alfa e IL-1 en los sitios AP-1 y NF-IL6 de su promotor. TSG-6 es una glicoproteína y un miembro de la familia de proteínas de unión al hialuronano, que incluye la proteína de unión al cartílago, la proteína del núcleo proteoglicano y el receptor de adhesión CD44. TSG-6 es altamente homólogo a CD44, especialmente en el dominio de unión al ácido hialurónico. TSG-6 se encuentra en células tratadas con TNF; su expresión se activa rápidamente mediante TNF alfa, IL-1 y lipopolisacárido en fibroblastos normales, células mononucleares de sangre periférica, células sinoviales y condrocitos. La presencia de TSG-6 en el líquido sinovial sugiere una posible función en la artritis reumatoide. TSG-6 forma un complejo estable con componentes del inhibidor de proteasa serina, inhibidor de la proteasa interalfa (I alfa I). TSG-6 potencia el efecto inhibidor de l alfa l en la actividad de proteasa de plasmina. A través de su efecto inhibidor cooperativo sobre la plasmina, TSG-6 y l alfa l pueden modular la red de proteasas e inhibir así la inflamación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína de unión a hialuronato; proteína 6 inducida por TNF alfa; proteína 6 inducida por TNF alfa; TNFAIP6; Tnfip6; proteína del gen 6 estimulada por TNF; TSG6; TSG-6; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducible por factor de necrosis tumoral alfa; proteína 6 inducida por factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral, proteína 6 inducida por alfa; factor de necrosis tumoral, proteína 6 inducida por alfa; proteína del gen 6 inducible por factor de necrosis tumoral; proteína del gen 6 estimulada por factor de necrosis tumoral |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P98066 |
| Símbolo de gen | TNFAIP6 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |