Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para triptasa beta-2/TPSB2 humana
Descripción
La triptasa beta-2/TPSB2 humana cuantifica la triptasa beta-2/TPSB2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la triptasa beta-2/TPSB2 humana natural y recombinante.
TPSB2 es un gen de codificación de proteínas. Las triptasas comprenden una familia de proteasa serina similar a la tripsina, la familia de las peptidasas S1. Las triptasas son enzimáticamente activas solo como tetrámeros estabilizados con heparina, y son resistentes a todos los inhibidores de proteinasa endógenos conocidos. En el cromosoma 16p13.3. se agrupan varios genes de triptasa. Estos genes se caracterizan por varias características distintas. Tienen una UTR de 3' altamente conservada y contienen secuencias de repetición en tándem en el flanco de 5' y 3' UTR que se cree que desempeñan un papel en la regulación de la estabilidad del ARNm. Estos genes tienen un intrón inmediatamente antes del codón iniciador Met, que separa el sitio de inicio de la transcripción de la secuencia de codificación de proteínas. Esta característica es propia de las triptasas, pero es inusual en otros genes. Los alelos de este gen muestran una cantidad inusual de variación de secuencia, de tal forma que se pensaba que los alelos representaban dos genes separados, beta II y beta III. Las triptasas beta parecen ser las principales isoenzimas expresadas en los mastocitos, mientras que en los basófilos predominan las triptasas alfa. Se ha implicado a las triptasas como mediadoras en la patogénesis del asma y otros trastornos alérgicos e inflamatorios.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AV011504; EC 3.4.21; EC 3.4.21.59; proteasa 6 de mastocitos; triptasa beta II de mastocitos; triptasa beta III de mastocitos; Mcp6; Mcp-6; Mcpt6; MMCP-6; rMCP-6; proteína de tejido testicular Li 163; TPS2; TPS2triptasa beta-2; Tpsb2; triptasa beta 2; triptasa beta 2 (gen/pseudogén); triptasa beta II; triptasa beta III; triptasa beta-2; triptasa II; triptasa III; triptasa-2; triptasaB; triptasaC; triptasa-C |
| Intervalo del ensayo | De 2 a 500 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P20231 |
| Símbolo de gen | Tpsb2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |