missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Tryptase alpha/TPS1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18042732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18042732 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18042732

Marca: R&D Systems BAF2370

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Tryptase alpha/TPS1 Polyclonal specifically detects Tryptase alpha/TPS1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tryptase alpha/TPS1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen AAA86934
Alias de gen alpha-Tryptase, TPS1, TPS2, TPSAB1, TPSB1, Tryptase 1, tryptase alpha/beta 1
Símbolos de los genes TPSAB1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Tryptase alpha/TPS1 Ile31-Pro275 Accession # AAA86934
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7177
Especificidad de la prueba Detects human Tryptase alpha/TPS1 in Western blots. In Western blots, approximately 60% cross-reactivity with recombinant human (rh) TPSB2 is observed and approximately 10% cross-reactivity with rhTPSG1 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.