missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para pan tripsina/PRSS1-2-3 humana
Descripción
La tripsina es una enzima de 24 kDa de la familia de la proteinasa serina. Se produce en el páncreas como un precursor inactivo, el tripsinógeno, pero la enzima activa se encuentra en el tracto gastrointestinal, donde degrada las proteínas a péptidos grandes. La tripsina prefiere los residuos de lisina y arginina. Uno de los sustratos de la tripsina es el quimotripsinógeno, que se escinde para producir quimotripsina activa. Los altos niveles de tripsina inmunorreactiva en el torrente sanguíneo pueden indicar un mal funcionamiento del páncreas, y este indicador se utiliza para detectar y diagnosticar fibrosis quística.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P07477, P07478, P35030 |
| Intervalo del ensayo | 30,72-7500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 30 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 5644, 5645, 5646 |
| Símbolo de gen | PRSS1, PRSS2, PRSS3 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?