missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para pan tripsina/PRSS1-2-3 humana

Código de producto. 17145259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17145259 5 x 96 pruebas cada uno
17104783 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17145259

Marca: Invitrogen™ EH470RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La pan tripsina/PRSS1-2-3 humana cuantifica la pan tripsina/PRSS1-2-3 humana en suero, plasma y sobrenadante.

La pan tripsina/PRSS1-2-3 humana cuantifica la pan tripsina/PRSS1-2-3 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la pan tripsina/PRSS1-2-3 humana natural y recombinante.

La tripsina es una enzima de 24 kDa de la familia de la proteinasa serina. Se produce en el páncreas como un precursor inactivo, el tripsinógeno, pero la enzima activa se encuentra en el tracto gastrointestinal, donde degrada las proteínas a péptidos grandes. La tripsina prefiere los residuos de lisina y arginina. Uno de los sustratos de la tripsina es el quimotripsinógeno, que se escinde para producir quimotripsina activa. Los altos niveles de tripsina inmunorreactiva en el torrente sanguíneo pueden indicar un mal funcionamiento del páncreas, y este indicador se utiliza para detectar y diagnosticar fibrosis quística.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Cadena 1 de alfa-tripsina; cadena 2 de alfa-tripsina; tripsinógeno aniónico; beta-tripsina; tripsinógeno cerebral; tripsinógeno catiónico; zimógeno digestivo; mesotripsina; mesotripsinógeno; MTG; tripsina 1 no funcional; tripsinógeno III pancreático; preproproteína de proteasa serina 2; proteasa, serina 1; proteasa, serina 2; proteasa, serina 3; proteasa, serina, 2 (tripsina 2); proteasa, serina, 4 (tripsina 4, cerebro); PRSS1; PRSS2; PRSS3; PRSS4; proteasa serina 1; proteasa serina 2; proteasa serina 3; proteasa serina 4; T9; TCR V beta 4.1; TRP1; TRY1; TRY2; TRY3; TRY4; TRY8; TRYP1; TRYP2; tripsina I; tripsina II; tripsina III; tripsina IV; tripsina-1; tripsina-2; tripsina-3; tripsinógeno 1; tripsinógeno 2; tripsinógeno 4; tripsinógeno 5; tripsinógeno A; tripsinógeno IV
Intervalo del ensayo De 30,72 a 7,500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 30 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P07478, P35030, P07477
Símbolo de gen PRSS1, PRSS2, PRSS3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Pan tripsina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.