Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tripsina 2/PRSS2 humana
Código de producto. 17184773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17184773 96 pruebas paquete de 96
17125259 5 x 96 pruebas cada uno
17894150 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17184773
Marca: Invitrogen™ EH469RB
La tripsina 2/PRSS2 humana cuantifica la tripsina 2/PRSS2 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La tripsina 2/PRSS2 humana cuantifica la tripsina 2/PRSS2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocefá exclusivamente la tripsina 2/PRSS2 humana natural y recombinante.
Este gen pertenece a la familia de proteasas serinas de la tripsina y codifica el tripsinógeno aniónico. Forma parte de un grupo de genes tripsinógenos que se encuentran dentro del locus beta del receptor de células T. Las enzimas de esta familia escinden los enlaces peptídicos que siguen a los residuos de lisina o arginina. Esta proteína se encuentra en niveles elevados en el jugo pancreático y su regulación positiva es un rasgo característico de la pancreatitis. También se ha descubierto que esta proteína activa la prouroquinasa en tumores ováricos, lo que sugiere una función en la invasión tumoral. Además, esta enzima es capaz de escindir a través de la triple hélice del colágeno tipo II en el tejido sinovitis de la artritis reumatoide, participando potencialmente en la degradación de la matriz de cartílago rica en colágeno tipo II. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso tripsina aniónica; tripsina II aniónica; tripsina-2 aniónica; tripsinógeno aniónico; EC 3.4.21; EC 3.4.21.4; MGC111183; MGC120174; MGC120175; tripsinógeno aniónico pancreático; tripsina 2 pancreática; tripsina II pancreática; pretripsinógeno II; preproproteína de proteasa serina 2; proteasa, serina 2; proteasa, serina, 2; proteasa, serina, 2 (tripsina 2); PRSS2; Ptryss2; proteasa serina 2; Ta; Tesp4; Try2; TRY8; TRYP; TRYP2; TRYP8; tripsina 2; tripsina II; tripsina tripsina II; tripsina-2; tripsinógeno 2; tripsinógeno 20; precursor aniónico tripsinógeno
Intervalo del ensayo De 25 a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 25 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P07478
Símbolo de gen PRSS2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Tripsina 2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min