Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tripsina 2/PRSS2 humana
Descripción
La tripsina 2/PRSS2 humana cuantifica la tripsina 2/PRSS2 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocefá exclusivamente la tripsina 2/PRSS2 humana natural y recombinante.
Este gen pertenece a la familia de proteasas serinas de la tripsina y codifica el tripsinógeno aniónico. Forma parte de un grupo de genes tripsinógenos que se encuentran dentro del locus beta del receptor de células T. Las enzimas de esta familia escinden los enlaces peptídicos que siguen a los residuos de lisina o arginina. Esta proteína se encuentra en niveles elevados en el jugo pancreático y su regulación positiva es un rasgo característico de la pancreatitis. También se ha descubierto que esta proteína activa la prouroquinasa en tumores ováricos, lo que sugiere una función en la invasión tumoral. Además, esta enzima es capaz de escindir a través de la triple hélice del colágeno tipo II en el tejido sinovitis de la artritis reumatoide, participando potencialmente en la degradación de la matriz de cartílago rica en colágeno tipo II. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | tripsina aniónica; tripsina II aniónica; tripsina-2 aniónica; tripsinógeno aniónico; EC 3.4.21; EC 3.4.21.4; MGC111183; MGC120174; MGC120175; tripsinógeno aniónico pancreático; tripsina 2 pancreática; tripsina II pancreática; pretripsinógeno II; preproproteína de proteasa serina 2; proteasa, serina 2; proteasa, serina, 2; proteasa, serina, 2 (tripsina 2); PRSS2; Ptryss2; proteasa serina 2; Ta; Tesp4; Try2; TRY8; TRYP; TRYP2; TRYP8; tripsina 2; tripsina II; tripsina tripsina II; tripsina-2; tripsinógeno 2; tripsinógeno 20; precursor aniónico tripsinógeno |
| Intervalo del ensayo | De 25 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 25 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P07478 |
| Símbolo de gen | PRSS2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |