Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tripsina 1/PRSS1 humana
Código de producto. p-7219682
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17115259
Marca: Invitrogen™ EH468RBX5
La tripsina 1/PRSS1 humana cuantifica la tripsina 1/PRSS1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La tripsina 1/PRSS1 humana cuantifica la tripsina 1/PRSS1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocefá exclusivamente la tripsina 1/PRSS1 humana natural y recombinante.
La tripsina es una enzima de 24 kDa de la familia de la proteinasa serina. Se produce en el páncreas como un precursor inactivo, el tripsinógeno, pero la enzima activa se encuentra en el tracto gastrointestinal, donde degrada las proteínas a péptidos grandes. La tripsina prefiere los residuos de lisina y arginina. Uno de los sustratos de la tripsina es el quimotripsinógeno, que se escinde para producir quimotripsina activa. Los altos niveles de tripsina inmunorreactiva en el torrente sanguíneo pueden indicar un mal funcionamiento del páncreas, y este indicador se utiliza para detectar y diagnosticar fibrosis quística.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Cadena 1 de tripsina alfa; cadena 2 de tripsina alfa; tripsina I aniónica; tripsina-1 aniónica; tripsina beta; tripsinógeno catiónico; zimógeno digestivo; MGC120175; MGC149362; tripsina 1 no funcional; tripsina pancreática 1; pretripsinógeno I; proteasa serina 1; proteasa, serina 1; proteasa, serina 1 (tripsina 1); proteasa, serina, 1; proteasa, serina, 1 (tripsina 1); proteasa, serina, 2; PRSS1; PTRYI; RATPTRYI; serina proteasa 1; TCR V beta 4.1; TRP1; TRY1; Try-1; TRY4; Trygn16; TRYP1; TRYP8; tripsina 1; tripsina I; tripsina-1; tripsinógeno; tripsinógeno 1; tripsinógeno 16; tripsinógeno A
Intervalo del ensayo De 0,29 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,29 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P07477
Símbolo de gen PRSS1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Tripsina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min