Learn More
Invitrogen™ Human Troponin I ProQuantum Immunoassay Kit
Descripción
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
- High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
- Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
- Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
- No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | troponina I cardíaca; isoforma de troponina I cardíaca; miocardiopatía dilatada 2 A (autosómica recesiva); CMD1FF; CMD2A; CMH7; cTNI; MGC116817; RCM1; Tn1; TnI; TNNC1; Tnni3; Tpn1; troponina 1, tipo 3; troponina I tipo 3 (cardíaca); troponina I, cardíaca 3; troponina I, músculo cardíaco; troponina I, similar a muscular cardíaco; troponina I3, tipo cardíaco |
| Intervalo del ensayo | De 0,32 a 25 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,3 pg/ml |
| Conjugado | FAM™ |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| ID de gen (Entrez) | P19429 |
| Símbolo de gen | TNNI3 |
| Contenido del kit | Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase |
| Mostrar más |