Learn More
Invitrogen™ Human Troponin I ProQuantum Immunoassay Kit
Código de producto. 17173219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17173219 5 x 96 pruebas cada uno
17195772 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17173219
Marca: Invitrogen™ A460745
ELISA
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
  • High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
  • Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
  • Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
  • Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
  • No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
La troponina I cardíaca (troponina I cardíaca, TnI, troponina I) es una proteína inhibidora integral en el músculo cardíaco que existe como parte de un complejo con troponina C (TnC) y troponina T (TnT). La subunidad TnT de la troponina se une a la forma de tropomiosina T, un complejo troponina-tropomiosina anclado por la unión de TnI a actina, dentro de los filamentos finos musculares. El cambio estructural resultante de la unión del calcio a sitios específicos en la subunidad reguladora TnC, libera la región inhibitoria de TnI de la actina, lo que permite la fijación de la miosina de la proteína motora molecular, permitiendo la contracción muscular y, por tanto, el movimiento. Las mediciones de los niveles de TnI y TnT en sangre son un indicador diagnóstico importante del daño muscular del corazón, y se pueden utilizar para diferenciar entre angina e infarto de miocardio en pacientes con dolor torácico. También se ha demostrado que la troponina I cardíaca inhibe la angiogénesis «in vivo» e «in vitro». Las mutaciones en el gen de la troponina I cardíaca causan miocardiopatía hipertrófica familiar tipo 7 (CMH7) y miocardiopatía restrictiva familiar (RCM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso troponina I cardíaca; isoforma de troponina I cardíaca; miocardiopatía dilatada 2 A (autosómica recesiva); CMD1FF; CMD2A; CMH7; cTNI; MGC116817; RCM1; Tn1; TnI; TNNC1; Tnni3; Tpn1; troponina 1, tipo 3; troponina I tipo 3 (cardíaca); troponina I, cardíaca 3; troponina I, músculo cardíaco; troponina I, similar a muscular cardíaco; troponina I3, tipo cardíaco
Intervalo del ensayo De 0,32 a 25 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <0,3 pg/ml
Conjugado FAM™
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Instrumentos qPCR
ID de gen (Entrez) P19429
Símbolo de gen TNNI3
Contenido del kit Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Troponina I cardíaca
Tiempo de prueba 30 min
Tiempo total del ensayo 2 h