missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TrkA ELISA Kit

Código de producto. 17195249
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17195249 5 x 96 pruebas cada uno
17154773 96 pruebas paquete de 96
18507954 10 x 96 pruebas paquete de 10
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17195249

Marca: Invitrogen™ EH466RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human TrkA quantitates human TrkA in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TrkA.

TrkA (receptor de tropomiosina quinasa A) codifica a un miembro de la familia de receptores de tirosina quinasa neurotrófica (NTKR). TrkA es un receptor unido a la membrana que, al unirse a la neurotrofina, se fosforila a sí mismo y a los miembros de la vía MAPK. La presencia de TrkA conduce a la diferenciación celular y puede desempeñar una función en la especificación de subtipos de neuronas sensoriales. Las mutaciones en TrkA se han asociado con la insensibilidad congénita al dolor, la anhidrosis, el comportamiento de automutilación, el retraso mental y el cáncer. Se han encontrado variantes de corte y empalme transcripcionales alternativas de este gen, pero hasta la fecha solo se han caracterizado tres. Las mutaciones en el gen TRKA se han asociado con la insensibilidad congénita al dolor, la anhidrosis, el comportamiento de automutilación, el retraso mental y el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso C80751; DKFZp781I14186; EC 2.7.10.1; gp140trk; receptor del factor de crecimiento nervioso de alta afinidad; quinasa TrkA; MTC; receptor neurotrófico de tirosina quinasa 1; receptor de tirosina quinasa neurotrófica tipo 1; tirosina quinasa neurotrófica, receptor, tipo 1; Ntrk1; oncogén TRK; p140-TrkA; receptor del factor de crecimiento nervioso lento; Tkr; trk; TRK1; proteína de tirosina quinasa transformadora de TRK1; TRKA; trk-A; receptor de neurotrofina TrkA; receptor del protooncogén trkA; quinasa A relacionada con tropomiosina; receptor de tirosina quinasa; receptor de tirosina quinasa A
Intervalo del ensayo De 2 a 500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P04629
Símbolo de gen Ntrk1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TrkA
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.