Learn More
Invitrogen™ Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 ELISA Kit
Beschreibung
Human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 quantitates human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Tripeptidyl-peptidase I/TPP1.
Este gen codifica un miembro de la familia de proteasas serinas de la sedolisina. La proteasa funciona en el lisosoma para escindir los tripéptidos de N-terminal de los sustratos, y tiene una actividad de endopeptidasa más débil. Se sintetiza como una enzima catalíticamente inactiva que se activa y autoproteoliza tras la acidificación. Las mutaciones en este gen producen lipofuscinosis ceroidea neuronal infantil tardía, que se asocia con la incapacidad de degradar neuropéptidos específicos y una subunidad de ATP sintasa en el lisosoma.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | Proteína del gen 1 inhibidor del crecimiento celular; lipofuscinosis ceroide, neuronal 2; CLN 2; Cln2; GIG 1; GIG1; proteína 1 inhibidora del crecimiento; LPIC; proteasa insensible a pepstatina lisosomal; proteasa lisosomal insensible a pepstatina; MGC21297; SCAR7; TPP 1; TPP I; TPP1; TPP-1; TPPI; TPP-I; tripeptidil aminopeptidasa; tripeptidil peptidasa 1; tripeptidil peptidasa I; tripeptidil peptidasa-I; tripeptidil-peptidasa 1; tripeptidil-peptidasa I; UNQ267/PRO304 |
| Intervalo del ensayo | De 10 a 2500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 10 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O14773 |
| Símbolo de gen | TPP1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?