Learn More
Invitrogen™ Human TRIM24 Synthetic Peptide
Código de producto. 15275529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15275529 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15275529 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1604
Synthetic Peptide
TRIM24 Synthetic Peptide, PEP-1604, from Invitrogen.
The protein encoded by this gene mediates transcriptional control by interaction with the activation function 2 (AF2) region of several nuclear receptors, including the estrogen, retinoic acid, and vitamin D3 receptors. The protein localizes to nuclear bodies and is thought to associate with chromatin and heterochromatin-associated factors. The protein is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains - a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2 - and a coiled-coil region. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 8805
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso O15164
Nombre común Human TRIM24
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen TRIM24
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.