Learn More
Invitrogen™ Human TREM-2 ELISA Kit
Descripción
Human TREM-2 quantitates human TREM-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TREM-2.
TREM2 es una proteína de membrana que forma un complejo de señalización de receptores con TYROBP. La proteína codificada puede estar implicada en la inflamación crónica al desencadenar la producción de citoquinas inflamatorias constitutivas. Los defectos en este gen son una causa de osteodisplasia poliquística lipomembranosa con leucoencefalopatía esclerosante (PLOSL).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | OTTHUMP00000039771; TREM 2 soluble; TREM2 soluble; sTREM 2; sTREM2; TREM; TREM2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; receptor desencadenante expresado en monocitos 2; receptor desencadenante expresado en células mieloides; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 A; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 b; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 c |
| Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NZC2 |
| Símbolo de gen | Trem2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |