Learn More
Invitrogen™ Human TREM-2 ELISA Kit
Código de producto. 17134773
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17134773 96 pruebas paquete de 96
17175249 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17134773
Marca: Invitrogen™ EH464RB
ELISA
Human TREM-2 quantitates human TREM-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TREM-2.
TREM2 es una proteína de membrana que forma un complejo de señalización de receptores con TYROBP. La proteína codificada puede estar implicada en la inflamación crónica al desencadenar la producción de citoquinas inflamatorias constitutivas. Los defectos en este gen son una causa de osteodisplasia poliquística lipomembranosa con leucoencefalopatía esclerosante (PLOSL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso OTTHUMP00000039771; TREM 2 soluble; TREM2 soluble; sTREM 2; sTREM2; TREM; TREM2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; receptor desencadenante expresado en monocitos 2; receptor desencadenante expresado en células mieloides; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 A; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 b; receptor desencadenante expresado en células mieloides 2 c
Intervalo del ensayo De 28 a 7000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 28 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q9NZC2
Símbolo de gen Trem2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TREM2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min