missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TREM-1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785698
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785698 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785698

Marca: R&D Systems AF1278SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TREM1 Polyclonal specifically detects TREM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TREM1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Agonist Activity, CyTOF-ready, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 0.2-0.8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9NP99
Alias de gen CD354, CD354 antigen, TREM1, TREM-1Triggering receptor expressed on monocytes 1, triggering receptor expressed on myeloid cells 1, triggering-receptor TREM1
Símbolos de los genes TREM1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TREM-1 Met1-Arg200 Accession # Q9NP99
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Agonist Activity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54210
Especificidad de la prueba Detects human TREM-1 in ELISAs and Western blots. In ELISAs, less than 0.2% cross-reactivity with recombinant mouse (rm) TREM-1 and rmTREM-2b is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.