missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TRAIL/TNFSF10 DuoSet ELISA
Beskrivning
The Human TRAIL/TNFSF10 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TRAIL/TNFSF10.
Specifikationer
Specifikationer
| Cantidad | 15 placas de 96 pocillos |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 23.40 to 1500 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 8743 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?