missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TRAIL R3/TNFRSF10C Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18712888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18712888 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18712888

Marca: R&D Systems MAB6302SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 12 publications

TRAILR3/TNFRSF10C Monoclonal specifically detects TRAILR3/TNFRSF10C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAILR3/TNFRSF10C
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 90906
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O14798
Alias de gen Antagonist decoy receptor for TRAIL/Apo-2L, CD263, CD263 antigen, cytotoxic TRAIL receptor-3, DcR1, DCR1MGC149502, Decoy receptor 1, Decoy TRAIL receptor without death domain, LITMGC149501, Lymphocyte inhibitor of TRAIL, TNFRSF10C, TRAIL receptor 3, TRAIL receptor without an intracellular domain, TRAILR3, TRAIL-R3, TRAILR3TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 3, TRIDDCR1-TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10C, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without anintracellular domain
Símbolos de los genes TNFRSF10C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TRAIL R3/TNFRSF10C Met1-Ala221 Accession # O14798
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8794
Especificidad de la prueba Detects human TRAIL R3/TNFRSF10C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) TRAIL R2, rhTRAIL R1, or rhTRAIL R4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.