missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TRADD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18776837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18776837 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18776837

Marca: R&D Systems AF2658SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TRADD Polyclonal specifically detects TRADD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRADD
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Immunocytochemistry 1-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q15628
Alias de gen MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein
Símbolos de los genes TRADD
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TRADD Met1-Ala312 Accession # Q15628
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8717
Especificidad de la prueba Detects human TRADD.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.