missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TRADD Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18775938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18775938 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18775938

Marca: R&D Systems IC2658N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRADD Monoclonal specifically detects TRADD in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRADD
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 313203
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q15628
Alias de gen MGC11078, TNFRSF1A-associated via death domainTNFR1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1 associated death domain protein, tumor necrosis factor receptor type 1-associated DEATH domain protein, tumor necrosis factor receptor-1-associated protein
Símbolos de los genes TRADD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TRADD Met1-Ala312 Accession # Q15628
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8717
Especificidad de la prueba Detects human TRADD in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) BAFF R, rhTNF R1, rhHVEM, rhLT beta R, rhCD30, rhGITR, rh4-1BB, rhDR3, rhDR6, rhRANK, rhRELT, rhTAJ, rhEDAR, rhFas, recombinant mouse (rm) DC-TRAIL R1, rmDC-TRAIL R2, rhTRAIL R3, rhTRAIL R4, rhNGF R, rhCD27, rhTNF RII, rhTWEAK R, rhTRAIL R2, or rhCD40 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.