missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total Survivin DuoSet IC ELISA
Descripción
The Human Total Survivin DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Survivin.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 332 |
| Sinónimo | API4, apoptosis inhibitor 4, Apoptosis inhibitor survivin, baculoviral IAP repeat-containing 5, Baculoviral IAP Repeat-Containing Protein 5, BIRC5, EPR-1, IAP4, survivin variant 3 alpha |
| Cantidad de embalaje | 15 placas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?