Learn More
R&D Systems™ Human Total p53 DuoSet IC ELISA
Click to view available options
:
Five 96-well plates
Descripción
The Human Total p53 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human p53.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 125.00 to 8000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 7157 |
| Cantidad de embalaje | 5 Plates |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |