missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Total ERK1 DuoSet IC ELISA

Código de producto. 30021331
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
2 placas
5 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
30021331 2 placas 1 set
30020931 5 placas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30021331

Marca: R&D Systems™ DYC19402

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Total ERK1 DuoSet IC ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human Total ERK1 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ERK1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Tipo de producto ELISA Development Kit for Intracellular Proteins
Cantidad 1 Kit (for 2 Plates)
Especie Human
Conjugado Biotin
Intervalo del ensayo 312.00 to 20000 pg/mL
Reactividad cruzada <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 5595
Sinónimo EC 2.7.11, ERK-1, ERK1p44-MAPK, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, extracellular signal-related kinase 1, HS44KDAP, HUMKER1A, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 1, MAPK 3, MAPK3, MGC20180, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3, p44erk1, p44-ERK1, P44MAPK, PRKM3, PRKM3EC 2.7.11.24
Cantidad de embalaje 2 placas
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.