missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total ERK1 DuoSet IC ELISA
Descripción
The Human Total ERK1 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human ERK1.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit (for 5 Plates) |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 312.00 to 20000 pg/mL |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 5595 |
| Sinónimo | EC 2.7.11, ERK-1, ERK1p44-MAPK, ERT2, Extracellular signal-regulated kinase 1, extracellular signal-related kinase 1, HS44KDAP, HUMKER1A, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase 1, MAP kinase 3, MAP kinase isoform p44, MAPK 1, MAPK 3, MAPK3, MGC20180, Microtubule-associated protein 2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, mitogen-activated protein kinase 3, p44erk1, p44-ERK1, P44MAPK, PRKM3, PRKM3EC 2.7.11.24 |
| Cantidad de embalaje | 5 placas |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?