missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total Bcl-2 DuoSet IC ELISA
Descripción
Complete ELISpot kits are highly sensitive, microplate-based assays for the detection of cytokine secreting cells. Kits are available for detection and enumeration of a single analyte or two analytes simultaneously.
The Human Total Bcl-2 DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Bcl-2.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 596 |
| Cantidad de embalaje | 2 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?