missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TNFRSF14 Synthetic Peptide

Código de producto. 15216569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15216569 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15216569

Marca: Invitrogen™ PEP0355

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

TNFRSF14 Synthetic Peptide, PEP-0355, from Invitrogen.

TNFRSF14 is a member of the TNF-receptor superfamily. TNFRSF14 was identified as a cellular mediator of herpes simplex virus (HSV) entry. Binding of HSV viral envelope glycoprotein D (gD) to TNFRSF14 has been shown to be part of the viral entry mechanism. The cytoplasmic region of TNFRSF14 was found to bind to several TRAF family members, which may mediate the signal transduction pathways that activate the immune response. Activation of the signal transduction pathway involving TNFRSF14 in T cells stimulates T cell proliferation and cytokine production, leading to inflammation and enhanced CTL-mediated tumor immunity, suggesting that these proteins may be useful as potential targets for controlling cellular immune responses. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described, but the full-length nature of some of these TNFRSF14 variants have not been determined.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 8764
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q92956
Nombre común Human TNFRSF14
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen TNFRSF14
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.