Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TNFR1 humano
Código de producto. 16871466 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16871466 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16871466
Marca: Proteintech™ KE0005196T
KE00051 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para TNFR1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la TNFR1 endógena.
  • El factor de necrosis tumoral (TNF) es una citoquina multifuncional que desempeña un papel clave en la regulación de la inflamación, las funciones inmunitarias, la defensa del huésped y la apoptosis.
  • El TNF se expresa a través de dos receptores de superficie celular distintos, TNFR1 (TNFRSF1A, CD120a) y TNFR2 (TNFRSF1B, CD120b). Se cree que TNFR1, que contiene un dominio de muerte (DD) dentro de su región intracitoplasmática, es el receptor clave para la señalización de TNF.
  • Este receptor se puede liberar al espacio extracelular mediante dos mecanismos, el desprendimiento de ectodomaína y la liberación constitutiva de la longitud completa de 55 kDa TNFR1. La TNFR1 soluble (sTNFR1) podría funcionar como proteína de unión a TNF, lo que inhibe la bioactividad de TNF. Este kit de ELISA se puede utilizar para medir el sTNFR1 humano natural y recombinante.
  • El ensayo reconoce la TNFR1 humana. Un anticuerpo específico para TNFR1 se ha revestido previamente en micropocillos. La proteína TNFR1 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para TNFR1 para detectar la proteína TNFR1 capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso BC010140
Intervalo del ensayo De 3,9 a 250 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 7132
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P19438
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human TNFR1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine