missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TNF RI/TNFRSF1A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18764929
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18764929 25 μg 25 microgramos
18727788 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18764929 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB6251SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TNF RI/TNFRSF1A Monoclonal specifically detects TNF RI/TNFRSF1A in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF RI/TNFRSF1A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 925224
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P19438
Alias de gen CD120a, CD120a antigen, FPF, p55, p55-R, p60, TNFARMGC19588, TNF-R, TNF-R1, TNFR1TBP1, TNFR55, TNF-R55, TNFR60, TNFRI, TNF-RI, TNF-R-I, TNFR-I, TNFRSF1A, tumor necrosis factor binding protein 1, Tumor necrosis factor receptor 1, tumor necrosis factor receptor 1A isoform beta, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A, tumor necrosis factor receptor type 1, Tumor necrosis factor receptor type I, tumor necrosis factor-alpha receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TNF RI/TNFRSF1A Arg235-Arg455 Accession # P19438
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7132
Especificidad de la prueba Detects human TNF RI/TNFRSF1A in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.