missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TNF RI/TNFRSF1A Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18732729
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18732729 25 μg 25 microgramos
18741927 100 μg 100 microgramos
18700587 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18732729

Marca: R&D Systems MAB225SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 23 publications

TNF RI/TNFRSF1A Monoclonal specifically detects TNF RI/TNFRSF1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF RI/TNFRSF1A
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 16803
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 0.008-0.04 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen NP_001056
Alias de gen CD120a, CD120a antigen, FPF, p55, p55-R, p60, TNFARMGC19588, TNF-R, TNF-R1, TNFR1TBP1, TNFR55, TNF-R55, TNFR60, TNFRI, TNF-RI, TNF-R-I, TNFR-I, TNFRSF1A, tumor necrosis factor binding protein 1, Tumor necrosis factor receptor 1, tumor necrosis factor receptor 1A isoform beta, tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1A, tumor necrosis factor receptor type 1, Tumor necrosis factor receptor type I, tumor necrosis factor-alpha receptor
Símbolos de los genes TNFRSF1A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TNF RI/TNFRSF1A Accession # NP_001056
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7132
Especificidad de la prueba Detects human TNF RI in Western blots. In Western blots, does not cross-react with recombinant human (rh) TNF RII, rmTNF RI, or rmTNF RII.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.