missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TNF-alpha (Research Grade Golimumab Biosimilar) Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 30116267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30116267 100 μg 100 microgramos
30116935 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30116267 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB11494100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

TNF-alpha Monoclonal antibody specifically detects TNF-alpha in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TNF-alpha
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon Hu213
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. See Certificate of Analysis for details. *Small pack size (-SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P01375
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Especie del huésped Human
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TNF-alpha , Gly57-Leu233 (predicted), Accession # P01375
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7124
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.