Learn More
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA
Descripción
The Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA quantifies human TNF-alpha in serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 10 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.049 pg/mL |
| Tipo de producto | Human TNF-alpha Quantikine HS ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma (EDTA, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human TNF-alpha |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 7124 |
| Especie del huésped | Humano |
| Cantidad | 1 paq (6 placas) |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.