Learn More
Invitrogen™ Kits de ELISA para TNF alfa humano
Description
Analice los niveles de TNFα (factor de necrosis tumoral alfa humano) en suero humano, plasma (EDTA, heparina, citrato de sodio) y muestras de sobrenadante de cultivo con nuestros kits de ELISA para TNF alfa humano de Invitrgen™.
Objetivo: TNFα humano natural y recombinante (factor de necrosis tumoral alfa humano)
Formato: ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparentes
Medición: Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm
Rango del ensayo: 15,6 – 1000 pg/ml
Sensibilidad: < 2 pg/ml
Precisión: Dependencia del tipo y el nivel de muestra (consulte las instrucciones)
Tipos de muestras: Sobrenadante de cultivo celular, suero, plasma (EDTA, citrato de sodio y heparina)
Tiempo total del ensayo: 3,5 horas
Tamaño de muestras: 50 μl
Especificidad: No hay reacción cruzada significativa con IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, TNFβ, Eotaxina, RANTES, GROα, GROβ, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1α, MIP-1β, TGFβ, IFNγ e IFNα humanos; TNF de ratónα; TNF de rataα y TNF bovinoα. Los tipos de receptores TNFα 1 y 2 probados a 40 mg/ml no interfirieron en este ensayo. El TNFα de cerdo recombinante tuvo una reacción cruzada al 100 %
Incluye:Los kits completos contienen placas de anticuerpos recubiertas previamente, anticuerpos de detección, tampones, diluyentes, patrones y sustratos. El kit de reactivos (anteriormente denominado “conjunto de detección”) contiene anticuerpos emparejados, reactivos estándar y de detección, pero no placas recubiertas. El kit de par de anticuerpos (anteriormente llamado “MiniKit”) contiene solo anticuerpos emparejados y estándar (sin placas ni reactivos de detección).
Specifications
Specifications
| Intervalo del ensayo | 15,6 – 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <2 pg/ml |
| Descripción | Kit de ELISA para TNF alfa humano |
| Formato del kit de inmunoensayo | ELISA colorimétrico (sustrato TMB) en placa de tiras de 96 pocillos transparentes |
| Tipo de muestra | Plasma (EDTA, citrato, heparina), Sobrenadante de cultivo celular, Suero |
| Especificidad | Sin reacción cruzada significativa con IL-1a humano, IL-1ß, IL-2, IL-3, IL-4, Il-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, Il-11, IL-12, IL-12p40, IL-13, IL-15, Il-16, IL-17, IL-18, TNFß, Eotaxina, RANTES, GROa, GROß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, VEGF, GCSF, GMCSF, MIP-1a, MIP |
| Suficiente para | 2 microplacas de 96 pocillos |
| Contenido del kit | Estándar de TNF alfa humano recombinante liofilizado, 4 viales, Solución de sustrato de TMB, 2 x 13 ml, Reactivo de estreptavidina-HRP, 2 x 14 ml, Diluyente de muestras, 2 x 13 ml, Reactivo de anticuerpo biotinilado, 2 x 13 ml, Placas de tiras de 96 pocillos recubiertas previamente para TNF alfa no humano, 2 ea, Cubiertas adhesivas para placas , 12 ea, Tampón de lavado 30 X, 2 x 50 ml, Solución de parada, 2 x 13 ml |
| Medición | Absorbancia a 450 nm menos absorbancia a 550 nm |
| Precisión | Dependencia del tipo y el nivel de muestra (consulte las instrucciones) |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.