missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TMP21 Synthetic Peptide

Código de producto. 15236649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15236649 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15236649

Marca: Invitrogen™ PEP0436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Synthetic Peptide

TMP21 Synthetic Peptide, PEP-0436, from Invitrogen.

TMP21 is a ubiquitously expressed protein that is involved in vesicular targeting and protein transport. More recent experiments have shown that it is also a component in the presenilin complex and modulates the -gamma-secretase but not the epsilon-secretase cleavage activity of the amyloid precursor protein. The presenilin complex is composed of the proteins APH1, nicastrin, and PEN2 in addition to presenilin-1. Together, these proteins cleave the amyloid precursor protein at what is known as the -gamma- and epsilon-sites and can lead to the accumulation of the Abeta cleavage product that is associated with Alzheimer's disease. Co-immunoprecipitation experiments using antibodies against these proteins also yielded TMP21 indicating that TMP21 may play a role in the regulation of this complex. Suppression of TMP21 expression by siRNA in transfected cells caused increased -gamma-secretase activity but not epsilon-secretase activity, and increased Abeta production, demonstrating that TMP21 can modulate -gamma-secretase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Gene ID (Entrez) 10972
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso P49755
Nombre común Human TMP21
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen TMED10
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.